Läs mer
α-Cyano-β fenylakrylsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11443125 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443125 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11443125 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521374005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.00 SEK
    852.96 SEK / 5g
    Save 43.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Cyano-β-Phenylacrylic Acid
CAS 1011-92-3
Molekylformel C10H7NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-cyano-3-phenylacrylic acid, alpha-cyanocinnamicacid, cyanocinnamic acid, 2-cyano-3-phenyl-2-propenoic acid, acmc-1b4v0, a-cyano-b-phenylacrylic acid, alpha-cyano-beta-phenyl-acrylic acid
InChI-nyckel CDUQMGQIHYISOP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=C(C#N)C(=O)O
IUPAC-namn 2-cyano-3-fenylprop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 173.171
PubChem CID 70534