Läs mer
Cyanoacetamid, 99 %
Produktkod. 11494094
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494094 100 g 100g
11404104 500 g 500g
11414104 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494094 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12482.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-91-5 | C3H4N2O | 84,08 g/mol
Cyanoacetamid användes i en spektrofluorimetrisk metod för bestämning av vissa antihistaminiska H1-receptorantagonistläkemedel såsom ebastin, cetirizindihydroklorid och fexofenadinhydroklorid. Det kan användas vid fluorometrisk bestämning av 3,4-dihydroxifenylalanin. Det användes som fluorogent derivatiseringsmedel efter kolumn för bioanalys och farmakokinetik av kitosanester i kaninserum. Cyanoacetamid är startreagenset för vitamin B6-syntes. Den reagerar med reducerande kolhydrater i boratbuffert för att ge intensiv fluorescens och är användbar för automatiserad analys av kolhydrater som boratkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyanoacetamid användes i en spektrofluorimetrisk metod för bestämning av vissa antihistaminiska H1-receptorantagonistläkemedel såsom ebastin, cetirizindihydroklorid och fexofenadinhydroklorid. Det kan användas vid fluorometrisk bestämning av 3,4-dihydroxifenylalanin. Det användes som fluorogent derivatiseringsmedel efter kolumn för bioanalys och farmakokinetik av kitosanester i kaninserum. Cyanoacetamid är startreagenset för vitamin B6-syntes. Den reagerar med reducerande kolhydrater i boratbuffert för att ge intensiv fluorescens och är användbar för automatiserad analys av kolhydrater som boratkomplex.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-91-5
Molekylformel C3H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 84.08
MDL-nummer MFCD00008024
InChI-nyckel DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetamide, acetamide, 2-cyano, cyanacetamide, malonamide nitrile, malonamonitrile, nitrilomalonamide, cyanoiminoacetic acid, 3-nitrilo-propionamide, propionamide, 3-nitrilo, usaf kf-14
PubChem CID 7898
IUPAC-namn 2-cyanoacetamid
LEDER NC(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanoacetamide
Smältpunkt 118 °C till 122 °C
Flampunkt 215 °C (419 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 878221
Merck Index 14,2688
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 84.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.