Läs mer
Cyanoacetamide, TRC
Produktkod. 17933515
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933515 25 g
17970915 250 g
17965005 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17933515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98746025G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-91-5
Molekylformel C3 H4 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 84.0767
Synonym 2-Cyanoacetamide, Cyanacetamide, Cyanoacetic Acid Amide, Cyanoiminoacetic Acid, Malonamide Nitrile, Malonamonitrile, NSC 6285, NSC 8948, Nitrilomalonamide, α-Cyanoacetamide
IUPAC-namn 2-cyanoacetamide
LEDER NC(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanoacetamide
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Formel vikt 84.0324