Läs mer
Cyanoättiksyra, 97 %
Produktkod. 11468883
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468883 250 g 250g
11458883 1000 g 1000g
11478883 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468883 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11045.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 372-09-8 | C3H3NO2 | 85,062 g/mol
Cyanoättiksyra används i läkemedelsindustrin för att producera vitamin B6 och koffein. Det används också vid tillverkning av färgämnen, jordbrukskemikalier och vid syntes av fenylättiksyraestrar. Det fungerar som en prekursor cyanoakrylater dvs. etylcyanoakrylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyanoättiksyra används i läkemedelsindustrin för att producera vitamin B6 och koffein. Det används också vid tillverkning av färgämnen, jordbrukskemikalier och vid syntes av fenylättiksyraestrar. Det fungerar som en prekursor cyanoakrylater dvs. etylcyanoakrylat.
Löslighet
Blandbar med vatten, etylalkohol, eter. Något blandbar med bensen, ättiksyra och kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser, syror, starka oxidationsmedel, alkaliska, nitriler och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-09-8
Molekylformel C3H3NO2
Molekylvikt (g/mol) 85.062
MDL-nummer MFCD00002677
InChI-nyckel MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
PubChem CID 9740
ChEBI CHEBI:51889
IUPAC-namn 2-cyanoättiksyra
LEDER C(C#N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanoacetic acid
Smältpunkt 64 °C till 69 °C
pH 1.5
Kokpunkt 108 °C (15 mmHg)
Flampunkt 107 °C (224 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 506325
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,2689
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etylalkohol, eter. Lätt blandbar med bensen, ättiksyra och kloroform.
Formel vikt 85.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.