Läs mer
Cyanoättiksyra, 97 %
Produktkod. 11985601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11985601 5 kg Plast trumma 5kg
10426910 25 g Glasflaska 25g
10436910 250 g Glasflaska 250g
10273940 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11985601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110670050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 372-09-8 | C3H3NR2 | 85,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-09-8
Molekylformel C3H3NO2
Molekylvikt (g/mol) 85.06
InChI-nyckel MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
PubChem CID 9740
ChEBI CHEBI:51889
IUPAC-namn 2-cyanoättiksyra
LEDER C(C#N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanoacetic acid
Smältpunkt 65,0 °C till 67,0 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 108,0 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt 107 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plast trumma
Linjär formel NCCH2CO2H
Kvantitet 5 kg
Beilstein 02,583
Fieser 11,145; 13,171
Merck Index 15,2679
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter, lätt lösliga i bensen och kloroform
Formel vikt 85.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Fästande kristallint fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.