Läs mer
Cyanoättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanoacetic Acid |
| CAS | 372-09-8 |
| Molekylformel | C3H3NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6) |
| LEDER | OC(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 2-cyanoättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.06 |
| Formel vikt | 85.0164 |