Läs mer
Cyanoättiksyra, TRC
Produktkod. 30355815
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30355815 50 g
1 options
Produktkod. 30355815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98748550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanoacetic Acid
CAS 372-09-8
Molekylformel C3H3NO2
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571
InChI formel InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
LEDER OC(=O)CC#N
IUPAC-namn 2-cyanoättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 85.06
Formel vikt 85.0164