Läs mer
Cyanoättiksyra, TRC
Produktkod. 30355090
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30355090 25 g
1 options
Codice prodotto. 30355090 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98748525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Cyanoacetic Acid
CAS 372-09-8
Molekylformel C3H3NO2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571
InChI formel InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
LEDER OC(=O)CC#N
IUPAC-namn 2-cyanoättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 85.06
Formel vikt 85.0164
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.