Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cyanokobalamin, 96 %
Produktkod. 10420651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10420651 500 mg Glasflaska 500mg
10327291 1 g Glasflaska 1g
10627564 5 g Glasflaska 5g
10713734 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10420651 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 405925000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 68-19-9
Molekylformel C63H88CoN14O14P
Molekylvikt (g/mol) 1355.38
MDL-nummer MFCD00151092
InChI-nyckel AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonym vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC-namn kobolt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimetylbensimidazol-1-yl)-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino) -2-oxoetyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-oktametyl-
LEDER CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Cyanocobalamin
Namnnotering 96%
Abs. 3.15 till 3.45 (A361/A(547 till 559)), 1.7 till 1.9 (A361/A278)
Färg Rött
Förlust vid torkning 12% max. (20 mg, 105 °C, 2 timmar) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Merck Index 15, 10212
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 1355.38
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.