Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cyanokobalamin, 96 %
Produktkod. 10627564 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10627564 5 g Glasflaska 5g
10420651 500 mg Glasflaska 500mg
10327291 1 g Glasflaska 1g
10713734 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10627564 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 405920050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-19-9
Molekylformel C63H88CoN14O14P
Molekylvikt (g/mol) 1355.38
MDL-nummer MFCD00151092
InChI-nyckel AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonym vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC-namn kobolt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimetylbensimidazol-1-yl)-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino) -2-oxoetyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-oktametyl-
LEDER CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanocobalamin
Namnnotering 96%
Abs. 3.15 till 3.45 (A361/A(547 till 559)), 1.7 till 1.9 (A361/A278)
Färg Rött
Förlust vid torkning 12% max. (20 mg, 105 °C, 2 timmar) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 10212
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 1355.38
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.