Läs mer
Cyanocobalamin-b-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 32-Carboxycyanocobalamin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C62H89N12O15P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)74(28-69-39)57-52(84)53(41(27-75)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-68-48(81)18-19-59(8)37(22-45(65)78)56-62(11)61(10,25-47(67)80)36(14-17-49(82)83)51(73-62)33(5)55-60(9,24-46(66)79)34(12-15-43(63)76)38(70-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)77)50(71-42)32(4)54(59)72-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,75,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H14,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 1355.5514 |