Läs mer
Cyanocobalamin (Crystalline (Dark Red)), Fisher BioReagents
Produktkod. 10533135
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10533135 1 g Amber Glass 1g
1 options
Produktkod. 10533135 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP8621
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cyanocobalamin is used as a supplement in cell culture and tissue culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanocobalamin
CAS 68-19-9
Färg Red
Analysprocentintervall ≥98 %
Förpackning Amber Glass
Molekylformel C63H88CoN14O14P
MDL-nummer MFCD00151092
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 10212
Synonym vitamin b12
InChI-nyckel AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
LEDER CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
IUPAC-namn cobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-
Molekylvikt (g/mol) 1356.396
PubChem CID 129893524
Formel vikt 1355.38
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Solid