missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyanocobalamin-d-carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30009192
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009192 2.5 mg
30004368 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9536232.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 38218-55-2
Molekylformel C8 H8 Cl2 O2
Molekylvikt (g/mol) 207.054
Synonym 3'-Ester with 5,6-Dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosylbenzimidazole Cobinic Acid-abceg-pentamide Cyanide Phosphate Inner Salt, 3'-Ester with 5,6-Dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole Cobinic Acid-abceg-pentamide Cyanide Dihydrogen Phosphate (Ester) Inner Salt, 3'-Ester with (5,6-Dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole-kN3) Cobinic Acid-abceg-pentamide Co-(cyano-kC)-Dihydrogen Phosphate (Ester) Inner Salt, CBC 226, Cobalamin-d-monoacid Cyanide
IUPAC-namn 1-(2,4-dichlorophenyl)ethane-1,2-diol
LEDER OCC(O)c1ccc(Cl)cc1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyanocobalamin-d-carboxylic Acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl2O2/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3,8,11-12H,4H2
Formel vikt 205.99
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.