Läs mer
Cyanokobalamin (vitamin B12) 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30457602
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457602 1 ml
1 options
Produktkod. 30457602 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1449.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanocobalamin
CAS 68-19-9
Analyt- eller komponentnamn Cyanocobalamin
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C63 H88 Co N14 O14 P
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyanocobalamin, Vitamin B12, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl cyanocobamide, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl-Co-cyanocobamide, Anacobin, Antipernicin, Apikobal, B-Twelve, B-Twelve Ora, Bedodeka, Bedoz, Behepan, Berubi, Berubigen, Betalin 12, Betalin 12 Crystalline, Betaline 12, Betolvex, Byladoce, CN-B12, Cobalamin, cyanide, Cobalamin, cyano-, Cobalamin, cyano-5,6-dimethylbenzimidazole-, Cobalin, Cobamide, cyano-5,6-dimethyl-1H-benzimidazole-, Cobamin, Cotel, Covit, Cromatonbic B12, Crystamin, Crystamine, Cyano-5,6-dimethylbenzimidazolylcobamide, Cyano-B12, Cyanocobalamine, Cycolamin, Cykobemin, Cykobeminet, Cyomin, Cyredin, Cytacon, Cytamen, Cytobion, Depinar, Dicopac Kit, Dobetin, Docemine, Docibin, Docigram, Docivit, Dodecabee, Dodecavite, Dodex, Ducobee, Duodecibin, Eligen B12, Embiol, Emociclina, Eritrone, Erycytol, Erythrotin, Euhaemon, Extrinsic factor, Factor II, Factor II (vitamin), Fresmin, Hemo-b-doze, Hemomin, Hepagon, Hepavis, Hepavit, Hepcovite, LLD factor, Lactobacillus lactis dorner factor, Macrabin, Megalovel, Milbedoce, Millevit, NSC 80365, Nagravon, Nascobal, Normocytin, Optovite B12, Pernaemon, Pernaevit, Pernipuron, Plecyamin, Poyamin, Rebramin, Redamina, Redisol, Regividerm cream, Rheumazin, Rhodacryst, Rubesol, Rubivamine, Rubramin, Rubramin PC, Rubripca, Rubrocitol, SMARTShot B12, Sytobex, Vibalt, Vibisone, Virubra, Vita-rubra, Vitamin B12 preparation, Vitarubin, Vitasprint B12, Vitral, alpha-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)cobamide cyanide, 1H-Benzimidazole, 5,6-dimethyl-1-(3-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)-, monoester with cobinamide cyanide, inner salt, Cobamide, alpha-5,6-dimethyl-1H-benzimidazolyl-, cyanide, Cobinamide, cyanide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole, Vitamin B12
InChI formel InChI=1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Lösningstyp Enda lösning
LEDER N#[C-][Co+3]1234[N]5=CN(C=6C=C(C(=CC65)C)C)C7OC(CO)C(OP(=O)([O-])OC(C)CNC(=O)CCC8(C9=C(C%10=[N]4C(=CC%11=[N]3C(=C(C%12=[N]2C(C)(C([N-]91)C8CC(=O)N)C(C)(CC(=O)N)C%12CCC(=O)N)C)C(C)(CC(=O)N)C%11CCC(=O)N)C(C)(C)C%10CCC(=O)N)C)C)C7O
IUPAC-namn Cyanokobalamin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 1355.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 1354,5674 g/mol