Läs mer
Cyanofenphos 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327062
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327062 1 ml
1 options
Produktkod. 30327062 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11800000ME1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanofenphos
CAS 13067-93-1
Analyt- eller komponentnamn Cyanofenphos
Frakt skick +20°C
Molekylformel C15 H14 N O2 P S
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H14NO2PS/c1-2-17-19(20,15-6-4-3-5-7-15)18-14-10-8-13(12-16)9-11-14/h3-11H,2H2,1H3
LEDER CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)C#N)c2ccccc2
IUPAC-namn 4-[ethoxy(phenyl)phosphinothioyl]oxybenzonitrile
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 303.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 303.0483 g/mol