Läs mer
Cyanogen Bromide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15884491
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884491 250 g 250g
15874491 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15884491 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201940250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-68-3
Specifikationer
Smältpunkt 52°C
Densitet 2.015 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 61°C to 62°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00011597
Kvantitet 250 g
Synonym Cyanogen bromide, Cyanogen bromide
Molekylvikt (g/mol) 105.92