Läs mer
Cyanogenbromid
Produktkod. 15411287
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411287 5 g 5g
15421287 25 g 25g
15431287 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032731.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 506-68-3 | CBrN | 105,922 g/mol
Cyanogenbromid används som reagens inom molekylärbiologi, peptidkartläggning, guldextraktion och aminosyrasekvensanalys. Det fungerar som ett kopplingsreagens för fosforamidat- eller pyrofosfatinternukleotidbindningar i DNA-duplex. Det används också i organisk syntes för att framställa cyanamider, dicyanamider, cyanurisk bromid, guanidiner och hydroxylguanidiner. Det är involverat i von Braun-reaktionen, det ger disubstituerade cyanamider genom att reagera med tertiära aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-68-3
Molekylformel CBrN
Molekylvikt (g/mol) 105.922
MDL-nummer MFCD00011597
InChI-nyckel ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
PubChem CID 10476
IUPAC-namn karbonitridbromid
LEDER C(#N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanogen bromide
Smältpunkt 50°C to 52°C
Densitet 2.015
Kokpunkt 61.4°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane,ethanol,diethyl ether,benzene and acetonitrile.
Formel vikt 105.93
Fysisk form Kristaller
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyanogen bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyanogen bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.