Läs mer
Cyanoguanidine-15N4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanoguanidine-15N4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 88.0317 |
| Procent renhet | >95% |