Läs mer
Cyanoguanidin, Mikromol™
Produktkod. 17957684
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17957684 100 mg
17929424 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17957684 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0056.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cyanoguanidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanoguanidine
CAS 461-58-5
Analyt- eller komponentnamn Cyanoguanidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H4 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Metformin Hydrochloride Imp. A (EP), Metformin Imp. A (EP), Metformin USP Related Compound A, Metformin USP RC A, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide, Dicyandiamide, Dicyanodiamide, SKF-9907, Ph Eur Metformin Impurity A, USP Metformin Related Compound A, Metformin Related Compound A, Metformin Hydrochloride Impurity A, Metformin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
LEDER NC(=N)NC#N
IUPAC-namn 1-cyanoguanidin
Molekylvikt (g/mol) 84.08
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 84,0436 g/mol