Läs mer
Cyanomelamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanomelamine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N7/c5-1-8-4-10-2(6)9-3(7)11-4/h(H5,6,7,8,9,10,11) |
| Formel vikt | 151.0606 |