missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyanomethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanomethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO9S/c1-8(18)22-7-12-13(23-9(2)19)14(24-10(3)20)15(25-11(4)21)16(26-12)27-6-5-17/h12-16H,6-7H2,1-4H3/t12-,13+,14+,15-,16+/m1/s1 |
| Formel vikt | 403.0937 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?