Läs mer
Cyanomethyl Methyl(phenyl)carbamodithioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanomethyl Methyl(phenyl)carbamodithioate |
| CAS | 76926-16-4 |
| Molekylformel | C10H10N2S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2S2/c1-12(10(13)14-8-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,8H2,1H3 |
| LEDER | CN(C(=S)SCC#N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | cyanomethyl N-methyl-N-phenylcarbamodithioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.32 |
| Formel vikt | 222.0285 |