Läs mer
(Cyanometyl)trifenylfosfoniumklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494424
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494424 100 g 100g
11384539 5 g 5g
11484424 25 g 25g
11404434 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11494424 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13096.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4336-70-3 | C20H17ClNP | 337.79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4336-70-3
Molekylformel C20H17ClNP
Molekylvikt (g/mol) 337.79
MDL-nummer MFCD00031672
InChI-nyckel ARPLQAMUUDIHIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyanomethyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, cyanomethyl triphenyl-, chloride, cyanomethyl triphenylphosphanium chloride, cyanomethyl triphenyl phosphanium chloride, cyanomethyltriphenylphosphonium chloride, acmc-1ctgb, wln: nc1pr&r&r &g, cyanomethyl triphenylphosphoniumchloride, cyanomethyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 197040
IUPAC-namn cyanometyl(trifenyl)fosfanium;klorid
LEDER [Cl-].N#CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
Smältpunkt ∼270°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 6222047
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 337.79
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.