Läs mer
(Cyanomethyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydantoic Acid Nitrile (Cyanomethylurea) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3O/c4-1-2-6-3(5)7/h2H2,(H3,5,6,7) |
| Formel vikt | 99.043 |
| Procent renhet | >95% |