Läs mer
Tocris Bioscience™ Cyanopindolol hemifumarate
Beskrivning
5-HT1A/1B antagonist with roughly equal affinity at each receptor; also a β-adrenoceptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanopindolol hemifumarate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 345.4 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.436 |