Läs mer
Cyanopropylmetyldiklorsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10656460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10656460 5 mL Glasflaska 5ml
10139649 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10656460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432250050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 1190-16-5
Molekylformel C5H9Cl2NSi
Molekylvikt (g/mol) 182.12
MDL-nummer MFCD00019889
InChI-nyckel UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyl methyldichlorosilane, 3-cyanopropylmethyldichlorosilane, 4-dichloromethylsilyl-butyronitrile, 3-cyanopropyldichloromethylsilane, butanenitrile, 4-dichloromethylsilyl, unii-a09zd6eimj, 4-dichloromethylsilyl butyronitrile, methylcyanopropyldichlorosilane, 4-dichloro methyl silyl butanenitrile, dichlor-3-kyanpropyl-methylsilan
PubChem CID 14479
IUPAC-namn 4-[diklor(metyl)silyl]butannitril
LEDER C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyanopropylmethyldichlorosilane
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 93,0 °C till 94,0 °C (8,0 mmHg)
Flampunkt 92 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4570 till 1,4590 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 182.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyanopropylmethyldichlorosilane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.