Läs mer
Cyanursyra (1,0 mg/10 ml i 84:16 % ACN:H2O), TRC
Produktkod. 30400660
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30400660 5 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30400660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT15055X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanuric acid
CAS 108-80-5
Molekylformel C3 H3 N3 O3
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym Isocyanuric acid (6CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (8CI), 1,3,5-Triazine-2,4,6-trione, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trihydroxy-s-triazine, 2,4,6-Trioxohexahydro-1,3,5-triazine, 5-Azabarbituric acid, Cyanuric acid, ICA-P, NSC 6284, Pseudocyanuric acid, Tricyanic acid, Trihydroxycyanidine, s-Triazine-2,4,6-triol
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
LEDER O=C1NC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-namn 1,3,5-triazinane-2,4,6-trion
Molekylvikt (g/mol) 129.07
Formel vikt 129.0174
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Cyanuric acid 1 mg/mL