Läs mer
Cyanuric Acid-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanuric Acid-13C3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vikt | 132.0275 |
| Procent renhet | >95% |