Läs mer
Cyanursyra, 98 %
Produktkod. 10635822 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10635822 250 g Plastflaska 250g
10184340 25 g Plastflaska 25g
10701081 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10635822 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181022500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-80-5
Molekylformel C3H3N3O3
Molekylvikt (g/mol) 129.08
MDL-nummer MFCD00082990
InChI-nyckel ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
PubChem CID 7956
ChEBI CHEBI:38028
IUPAC-namn 1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
LEDER O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanuric acid
Namnnotering 98%
Färg Vit till Beige
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver eller klumpar
Analysprocentintervall 98%
Beilstein 26, 239
Merck Index 15, 2690
Formel vikt 129.07
Procent renhet ≥97.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.