Läs mer
Cyanursyra, 99 %
Produktkod. 11374539
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374539 100 g 100g
11492797 250 g 250g
11482797 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15447.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129,08 g/mol
Cyanursyra fungerar som en klorstabilisator i simbassänger. Det används som en prekursor till N-klorerade cyanurater, som används för att desinficera vatten och tvärbindningsmedel för polyuretanhartser. Den fungerar som en processregulator. Vidare används det vid diagnostisk bestämning av melamin och relaterade föreningar i njurvävnad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cyanursyra fungerar som klorstabilisator i simbassänger. Det används som en prekursor till N-klorerade cyanurater, som används för att desinficera vatten och tvärbindningsmedel för polyuretanhartser. Den fungerar som en processregulator. Vidare används det vid diagnostisk bestämning av melamin och relaterade föreningar i njurvävnad.
Löslighet
Löslig i svavelsyra, dimetylformamid, natriumhydroxid, kaliumhydroxid och dietylsulfoxid. Något löslig i aceton, bensen, dietyleter, etanol och hexan. Olösligt i kall metanol, bensen och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-80-5
Molekylformel C3H3N3O3
Molekylvikt (g/mol) 129.08
MDL-nummer MFCD00082990
InChI-nyckel ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
PubChem CID 7956
ChEBI CHEBI:38028
IUPAC-namn 1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
LEDER O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanuric acid
Smältpunkt >360 °C
Densitet 2.5
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 126982
Merck Index 14,2698
Löslighetsinformation Löslig i svavelsyra, dimetylformamid, natriumhydroxid, kaliumhydroxid och diemthylsulfoxid. Lätt löslig i aceton, bensen, dietyleter, etanol och hexan. Olöslig i kall metanol, bensen och kloroform.
Formel vikt 129.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.