Läs mer
Cyanuric Acid, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cyanuric Acid |
| Smältpunkt | 320°C to 330°C (decomposition) |
| Densitet | 2.5 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | C3N3(OH)3 |
| MDL-nummer | MFCD00082990 |
| Synonym | Cyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid, Cyanuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.07 |
| Kvalitet | Ungraded |