missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyanuric acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanuric acid |
| CAS | 108-80-5 |
| Smältpunkt | 320°C to 330°C (decomposition) |
| Densitet | 2.5 g/cm³ at 20°C |
| Kvantitet | 50 kg |
| Molekylformel | C3N3(OH)3 |
| Synonym | Cyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid, Cyanuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.07 |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?