Läs mer
Cyanursyra, TRC
Produktkod. 30358307
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30358307 500 mg
1 options
Produktkod. 30358307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC987715500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanuric acid
CAS 108-80-5
Molekylformel C3 H3 N3 O3
Kvantitet 500 mg
Synonym Isocyanuric acid (6CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (8CI), 1,3,5-Triazine-2,4,6-trione, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trihydroxy-s-triazine, 2,4,6-Trioxohexahydro-1,3,5-triazine, 5-Azabarbituric acid, Cyanuric acid, ICA-P, NSC 6284, Pseudocyanuric acid, Tricyanic acid, Trihydroxycyanidine, s-Triazine-2,4,6-triol
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
LEDER O=C1NC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-namn 1,3,5-triazinane-2,4,6-trion
Molekylvikt (g/mol) 129.07
Formel vikt 129.0174