Läs mer
Cyanurklorid, 98 %
Produktkod. 11362156
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362156 250 g 250g
11352156 50 g 50g
11372156 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03442.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-77-0 | C3Cl3N3 | 184,40 g/mol
Reagens för detektion av glycin i närvaro av andra aminosyror. Cyanurklorid är ett reagens som används för omvandling av alkoholer och karboxylsyror till alkylklorider respektive syraklorider. Det fungerar som en mellanprodukt för att framställa färgämnen, optiska vitmedel, garvningsmedel, UV-absorberande medel, mjukgörare och läkemedel. Det används också som en prekursor till färgämnen och tvärbindningsmedel på grund av närvaron av reaktiva kloratomer. Det används som ett dehydratiseringsmedel samt reagerar med dimetylformamid för att ge Golds reagens, som är en mångsidig källa till aminoalkyleringar och en föregångare till heterocykler. Vidare anses det som ett alternativ till oxalylklorid i Swern-oxidationen. Utöver detta är det involverat i syntesen av adenosinreceptorligand.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reagens för detektion av glycin i närvaro av andra aminosyror. Cyanurklorid är ett reagens som används för omvandling av alkoholer och karboxylsyror till alkylklorider respektive syraklorider. Det fungerar som en mellanprodukt för att framställa färgämnen, optiska vitmedel, garvningsmedel, UV-absorberande medel, mjukgörare och läkemedel. Det används också som en prekursor till färgämnen och tvärbindningsmedel på grund av närvaron av reaktiva kloratomer. Det används som ett dehydratiseringsmedel samt reagerar med dimetylformamid för att ge Golds reagens, som är en mångsidig källa till aminoalkyleringar och en föregångare till heterocykler. Vidare anses det som ett alternativ till oxalylklorid i Swern-oxidationen. Utöver detta är det involverat i syntesen av adenosinreceptorligand.
Löslighet
Löslig i aceton, dietyleter, dioxan, kloroform, koltetraklorid och ketoner. Något lösligt i metanol. Olösligt i kallt vatten.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, alkoholer, dimetylformamid, aminer och dimetylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-77-0
Molekylformel C3Cl3N3
Molekylvikt (g/mol) 184.40
MDL-nummer MFCD00006046
InChI-nyckel MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
PubChem CID 7954
ChEBI CHEBI:58964
LEDER ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanuric chloride
Smältpunkt 145 °C till 149 °C
Densitet 1.92
Kokpunkt 192 °C till 194 °C
Flampunkt >190 °C (374 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2670
Beilstein 124246
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i aceton, dietyleter, dioxan, kloroform, koltetraklorid och ketoner. Lätt löslig i metanol. Olöslig i kallt vatten.
IUPAC-namn 2,4,6-triklor-1,3,5-triazin
Formel vikt 184.41
Procent renhet 0.98
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.