Läs mer
Cyanurklorid, 98 %
Beskrivning
Reagens för detektion av glycin i närvaro av andra aminosyror. Cyanurklorid är ett reagens som används för omvandling av alkoholer och karboxylsyror till alkylklorider respektive syraklorider. Det fungerar som en mellanprodukt för att framställa färgämnen, optiska vitmedel, garvningsmedel, UV-absorberande medel, mjukgörare och läkemedel. Det används också som en prekursor till färgämnen och tvärbindningsmedel på grund av närvaron av reaktiva kloratomer. Det används som ett dehydratiseringsmedel samt reagerar med dimetylformamid för att ge Golds reagens, som är en mångsidig källa till aminoalkyleringar och en föregångare till heterocykler. Vidare anses det som ett alternativ till oxalylklorid i Swern-oxidationen. Utöver detta är det involverat i syntesen av adenosinreceptorligand.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reagens för detektion av glycin i närvaro av andra aminosyror. Cyanurklorid är ett reagens som används för omvandling av alkoholer och karboxylsyror till alkylklorider respektive syraklorider. Det fungerar som en mellanprodukt för att framställa färgämnen, optiska vitmedel, garvningsmedel, UV-absorberande medel, mjukgörare och läkemedel. Det används också som en prekursor till färgämnen och tvärbindningsmedel på grund av närvaron av reaktiva kloratomer. Det används som ett dehydratiseringsmedel samt reagerar med dimetylformamid för att ge Golds reagens, som är en mångsidig källa till aminoalkyleringar och en föregångare till heterocykler. Vidare anses det som ett alternativ till oxalylklorid i Swern-oxidationen. Utöver detta är det involverat i syntesen av adenosinreceptorligand.
Löslighet
Löslig i aceton, dietyleter, dioxan, kloroform, koltetraklorid och ketoner. Något lösligt i metanol. Olösligt i kallt vatten.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, alkoholer, dimetylformamid, aminer och dimetylsulfoxid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanuric chloride |
| Smältpunkt | 145 °C till 149 °C |
| Densitet | 1.92 |
| Kokpunkt | 192 °C till 194 °C |
| Flampunkt | >190 °C (374 °F) |
| Kvantitet | 1000 g |
| UN-nummer | UN2670 |
| Beilstein | 124246 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i aceton, dietyleter, dioxan, kloroform, koltetraklorid och ketoner. Lätt löslig i metanol. Olöslig i kallt vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.