Läs mer
Cyanurklorid, 99 %
Produktkod. 10665142 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10665142 250 g Glasflaska 250g
10439210 1 kg Glasflaska 1kg
10093893 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10665142 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110892500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.88 SEK
    309.65 SEK / 250g
    Save 54.23 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 108-77-0 | C3Cl3N3 | 184,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-77-0
Molekylformel C3Cl3N3
Molekylvikt (g/mol) 184.40
MDL-nummer MFCD00006046
InChI-nyckel MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
PubChem CID 7954
ChEBI CHEBI:58964
LEDER ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanuric chloride
Namnnotering 0.99
Smältpunkt 145,0 °C till 148,0 °C
Färg Beige-Brun till Gul
Densitet 1.9200g/mL, 1.92
Kokpunkt 190,0 °C
Flampunkt >200 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.99
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 26,35
Fieser 03,72; 04,522; 05,687; 06,149; 10,114; 15,105
Merck Index 152691
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: reagerar med etanol, 250 g/L aceton (25 °C), löslig i kloroform, het eter, dioxan, ketoner och koltetraklorid
IUPAC-namn triklor-1,3,5-triazin
Viskositet 0,57 mPa (150 °C)
Formel vikt 184.41
Procent renhet 0.99
Fysisk form Stelnad massa eller fragment
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyanuric chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.