Läs mer
Cyanurklorid, TRC
Produktkod. 30136935
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136935 500 g
30009449 5 g
30003889 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC987695500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-77-0
Molekylformel C3Cl3N3
Molekylvikt (g/mol) 184.41
Synonym 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazine, 1,3,5-Trichlorotriazine, 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trichloro-s-triazine, 2,4,6-Trichloro-sym-triazine, 2,4,6-Trichlorotriazine, Cyanur Chloride, Cyanuric Chloride, Cyanuric Trichloride, Isocyanuric Trichloride, NSC 3512, Solgel W 08, Trichloro-s-triazine, Trichlorocyanidine, Zorugeru W 08, s-Triazine Trichloride, sym-Trichlorotriazine;
IUPAC-namn 2,4,6-triklor-1,3,5-triazin
LEDER Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanuric Chloride
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
Formel vikt 182.9158