Läs mer
Cyazofamid-d6, TRC
Produktkod. 30364055
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30364055 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30364055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC987602100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyazofamid-d6
CAS 1794756-25-4
Molekylformel C13 D6 H7 Cl N4 O2 S
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Chloro-2-cyano-N,N-(dimethyl-d6)-5-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-1-sulfonamide, 4-Chloro-2-cyano-N,N-(dimethyl-d6)-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide, BAS 54500F-d6, Cyamidazosulfamid-d6, Docious-d6, Fendazosulam-d6, IKF 916-d6, Mildicut-d6, Ranman-d6
InChI formel InChI=1S/C13H13ClN4O2S/c1-9-4-6-10(7-5-9)12-13(14)16-11(8-15)18(12)21(19,20)17(2)3/h4-7H,1-3H3/i2D3,3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)n1c(nc(Cl)c1c2ccc(C)cc2)C#N
IUPAC-namn 4-chloro-2-cyano-5-(4-methylphenyl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)imidazole-1-sulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 330.823
Formel vikt 330.082