Beskrivning
CYBB/NOX2 Monoclonal specifically detects CYBB/NOX2 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CYBB/NOX2 |
| Användningsområden | ELISA, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | NL7 |
| Konjugera | Janelia Fluor 549 |
| Utspädning | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen |
| Formulering | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | CGD, CGD91-phox, Cytochrome b(558) subunit beta, cytochrome b-245 heavy chain, cytochrome b-245, beta polypeptide, Cytochrome b558 subunit beta, EC 1.6.3, GP91-1, GP91PHOX, GP91-PHOX, Heme-binding membrane glycoprotein gp91phox, NADPH oxidase 2, Neutrophil cytochrome b 91 kDa polypeptide, NOX2chronic granulomatous disease, p22 phagocyte B-cytochrome, p91-PHOX, Superoxide-generating NADPH oxidase heavy chain subunit |
| Gensymboler | CYBB |
| Värd art | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?