Läs mer
Thermo Scientific™ CyBio™ FeliX-instrument för SureTect™ PCR-automationsarbetsflöde
Produktkod. 18800601 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (applikation):
96-sampls pipettering
Produktkod. För användning med (applikation)
18800601 96-sampls pipettering
1 options
Produktkod. 18800601 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A66295
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Förbättra produktiviteten och prestandan i ditt laboratorium med SureTect™ Automation Workflow, där du använder FeliX-instrumentet CyBio™ .
Öka din laboratorieeffektivitet och produktivitet med CyBio™ FeliX1-instrumentet för att automatisera lys- och PCR-uppsättningen av PCR-arbetsflödet.Thermo Scientific™ SureTect™ Minska hands-on-tiden och öka noggrannheten i ditt arbetsflöde för livsmedelssäkerhet och kvalitetstestning.
I din strävan efter livsmedelssäkerhet och kvalitet är tid och noggrannhet avgörande. Detektion av patogener och förstörda organismer kan utföras med PCR-lösningen SureTect , vilket ger tillförlitliga resultat snabbare än traditionella referensmetoder. CyBio FeliX-instrumentet är en innovativ automationslösning för att utföra DNA-extraktion och PCR-installation inom arbetsflödet SureTect. Den är designad för användning med alla SureTect PCR-analyser, är validerad av AOAC och AFNOR och erbjuder flera fördelar:
  • Ökat förtroende för resultat med minskad risk för mänskliga misstag
  • Förbättrad pipetteringsnoggrannhet vid rutintestning
  • Förbättrad laboratorieeffektivitet genom högre produktivitet
Förbättra ditt laboratoriearbetsflöde genom att använda FeliX-instrumentet CyBio för SureTect lys- och PCR-installation från berikade prover, så att de är redo för överföring till 5 QuantStudio™ Food Safety Real-Time Instrument. Dra nytta av:
  • Ökad noggrannhet och spårbarhet: Dra nytta av streckkodsprovregistrering och hög pipetteringsnoggrannhet, vilket säkerställer precisa och pålitliga resultat.
  • Helt automatiserad lys- och PCR-installation: Spara tid med en smidig process som bara kräver 5 minuter för att ladda reagenser, vilket gör att tekniker kan fokusera på andra uppgifter och optimera resurser.
  • Arbetsflöde för att gå därifrån: Med möjligheten att automatisera hela arbetsflödet frigörs tekniker för att utföra andra viktiga uppgifter, vilket resulterar i kostnadsbesparingar och resursoptimering.
  • Enkelt och lätt att använda: Ingen specialiserad PCR-expertis krävs, vilket gör det tillgängligt för ett bredare spektrum av tekniker. Detta minimerar behovet av upprepad träning och optimerar resursfördelningen.
  • Mångsidig kapacitet: Kör upp till 6 tester eller 96 prover i en enda körning, vilket ger flexibilitet att välja mellan att automatisera hela arbetsflödet, endast lysis eller endast PCR-installation.
  • Kompakt och innovativ design: Instrumentet har en kompakt tvåvåningsdäcksdesign (650 x 450 x 700 mm) för att spara värdefullt laboratorieutrymme. Den väger 57 kg, vilket gör den lätt att hantera.
  • Öppen plattform med LIMS kompatibilitet: Integrera instrumentet sömlöst med ditt laboratorieinformationshanteringssystem (LIMS) för effektiv datahantering.
  • Snabblöpningsuppställning: Njut av ett användarvänligt gränssnitt och intuitiv mjukvara som förenklar processen att ställa in körningar, vilket sparar tid och ansträngning.
  • Robust och fabrikskalibrerad: Instrumentet är designat för att vara pålitligt och kräver minimalt underhåll. Den kalibreras på fabriken, vilket säkerställer noggrann och konsekvent prestanda.
  • Effektiv lagerhantering: Alla SureTect PCR-analyser är kompatibla med både manuella och automatiserade arbetsflöden, vilket minskar behovet av separat lagerhantering.
  • Två tillgängliga konfigurationer: Välj mellan CHOICE head för samtidig 8-samplingspipettering eller Head R 96 för 96-samplingspipettering, beroende på dina specifika behov.
  • Fullt validerat system: CyBio FeliX-instrumentet har godkänts för certifiering SureTect av PCR-arbetsflödet av AFNOR och MicroVal (enligt ISO 16140-2:2016) och AOAC, vilket ger förtroende för dess prestanda och tillförlitlighet.
Att integrera FeliX-instrumentet CyBio i ditt laboratoriearbetsflöde kommer att öka effektiviteten, noggrannheten och spårbarheten, vilket i slutändan förbättrar dina processer för livsmedelssäkerhetstestning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Automationsplattformshuvud R 96 för pipettering med 96 prov
Innehåll och lagring Rumstemperatur
För användning med (applikation) 96-sampls pipettering
Frakt skick Pall
Kvantitet 1 instrument