Läs mer
CYC-116, MedChemExpress
Produktkod. 16460397
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16460397 50 mg -
16455026 100 mg 100mg
16414048 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16460397 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10558
MedChemExpress CYC-116 is a potent aurora A and aurora B inhibitor with Kis of 8 and 9 nM, respectively.
CYC-116 is a potent aurora A and aurora B inhibitor with Kis of 8 and 9 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CYC-116
Fysisk form Solid
CAS 693228-63-6
Färg Light Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H20N6OS
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 15 mg/mL (40.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC1=C(SC(N)=N1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2
Molekylvikt (g/mol) 368.46
Formel vikt 368.46
Procent renhet 98.0%