Läs mer
CYC-116, TRC
Produktkod. 30349950
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30349950 5 mg
1 options
Produktkod. 30349950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9877305MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[2,5-Dihydro-2-[(4-(4-morpholinyl)phenyl)imino]-4-pyrimidinyl]-4-methyl-2-thiazolamine
CAS 1059105-22-4
Molekylformel C18H20N6OS
Kvantitet 5 mg
Synonym CYC-116
InChI formel InChI=1S/C18H20N6OS/c1-12-16(26-17(19)21-12)15-6-7-20-18(23-15)22-13-2-4-14(5-3-13)24-8-10-25-11-9-24/h2-5,7H,6,8-11H2,1H3,(H2,19,21)
LEDER Cc1nc(N)sc1c2ccnc(Nc3ccc(cc3)N4CCOCC4)n2
IUPAC-namn 4-methyl-5-[2-(4-morpholin-4-ylphenyl)imino-5H-pyrimidin-4-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 368.46