Läs mer
Contec™ Icke-steril CyChlor
BIOPHARMA
Produktkod. 15939875 Handla allt Contec Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 l
5 l
Behållartyp:
Lockad behållare
Trigger sprayflaska
Förpackningsstorlek:
2 flaskor
6 flaskor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Behållartyp Förpackningsstorlek
15939875 5 l Lockad behållare 2 flaskor
15929875 1 l Lockad behållare 6 flaskor
15949875 1 l Trigger sprayflaska 6 flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15939875 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer FBC500CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 SEK
    1016.03 SEK / 2 flaskor
    Save 138.97 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Levereras färdig att använda och är effektiv mot bakterier och jästsvampar på 3 minuter. Contec™ Non-Sterile CyChlor är ett nytt brett spektrum desinfektionsmedel designat för daglig användning.
  • Bredspektrumeffektivitet på 3 minuter sparar tid på biologisk dekontaminering.
  • Filtreras till 0,2 mikron och fylls i en miljö av grad A för att säkerställa att produkten är fri från kontaminering och partiklar
  • Innehåller inget kvartärt ammonium eller ytaktivt ämne så det är mycket låg resthalt, vilket sparar tid på att ta bort rester
  • Ingen faroklassificering så endast grundläggande PPE krävs och ingen speciell avfallshantering är nödvändig
  • Triggerspray kan ställas in på jet eller spray - stor droppstorlek minskar risken för inandning och ger bra yttäckning
  • Dubbelpås förpackad i linjär rivförpackning så varje påse är lätt att öppna även när du bär handskar
  • Ej klassad som frätande och kan användas säkert i alla delar av renrummet— detta kräver lite slumpmässig borttagning av text från slutet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsmedel
Form Vätska
pH 3 till 6
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning Vätska
Behållartyp Lockad behållare
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
Kvantitet 2/Cs.
Volym (metrisk) 5 l