Läs mer
Contec™ Icke-steril CyChlor
Handla allt Contec Produkter
Volym (metrisk):
1 l
5 l
Behållartyp:
Lockad behållare
Trigger sprayflaska
Förpackningsstorlek:
2 flaskor
6 flaskor
Beskrivning
- Bredspektrumeffektivitet på 3 minuter sparar tid på biologisk dekontaminering.
- Filtreras till 0,2 mikron och fylls i en miljö av grad A för att säkerställa att produkten är fri från kontaminering och partiklar
- Innehåller inget kvartärt ammonium eller ytaktivt ämne så det är mycket låg resthalt, vilket sparar tid på att ta bort rester
- Ingen faroklassificering så endast grundläggande PPE krävs och ingen speciell avfallshantering är nödvändig
- Triggerspray kan ställas in på jet eller spray - stor droppstorlek minskar risken för inandning och ger bra yttäckning
- Dubbelpås förpackad i linjär rivförpackning så varje påse är lätt att öppna även när du bär handskar
- Ej klassad som frätande och kan användas säkert i alla delar av renrummet— detta kräver lite slumpmässig borttagning av text från slutet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Desinfektionsmedel |
| Form | Vätska |
| pH | 3 till 6 |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Sammansättning | Vätska |
| Behållartyp | Lockad behållare |
| Visa mer |