Läs mer
Cyclamen alcohol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315171
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315171 1 ml
1 options
Produktkod. 30315171 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11816950AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclamen Alcohol
CAS 4756-19-8
Analyt- eller komponentnamn Cyclamen Alcohol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H20 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Propanol, 3-p-cumenyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), β-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanol, 2-Methyl-3-(4-propan-2-ylphenyl)propan-1-ol, 2-Methyl-3-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-1-ol, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-methyl-1-propanol, 3-p-Cumenyl-2-methyl-1-propanol, Cyclamen alcohol, p-Isopropyl-β-methylhydrocinnamic alcohol, Cyclamen Alcohol
InChI formel InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3
LEDER CC(CO)Cc1ccc(cc1)C(C)C
IUPAC-namn 2-methyl-3-(4-propan-2-ylphenyl)propan-1-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 192.2973
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 192.1514 g/mol