Läs mer
Cyclamen Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclamen Alcohol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 192.1514 |