missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclamic Acid-d11, TRC

Produktkod. 30353114
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353114 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30353114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9877221MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclamic Acid-d11
CAS 1215770-73-2
Molekylformel C6 D11 H2 N O3 S
Kvantitet 1 mg
Synonym (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Undecadeuteriocyclohexyl)sulfamic acid, Cyclamic acid D11 (cyclohexyl D11), Cyclamic acid-d11, N-(Cyclohexyl-d11)sulfamic acid, Cyclamate-d11, [2H11]Cyclohexylamidosulfuric acid, Cyclohexyl-d11-aminesulfonic acid, Cyclohexylsulfamic acid-d11
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
LEDER [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(NS(=O)(=O)O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC-namn (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)sulfamic acid
Molekylvikt (g/mol) 190.305
Formel vikt 190.131
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.