Läs mer
cyklaminsyra, Mikromol™
Produktkod. 17930856
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17930856 100 mg
1 options
Produktkod. 17930856 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0678.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cyklaminsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclamic acid
CAS 100-88-9
Analyt- eller komponentnamn Cyclamic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H13 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclamic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
LEDER OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexylsulfaminsyra
Molekylvikt (g/mol) 179.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 179,0616 g/mol