Läs mer
Cyclamic-d11 Acid (cyclohexyl-d11), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclamic Acid-d11 |
| CAS | 1215770-73-2 |
| Molekylformel | C6 D11 H2 N O3 S |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Undecadeuteriocyclohexyl)sulfamic acid, Cyclamic acid D11 (cyclohexyl D11), Cyclamic acid-d11, N-(Cyclohexyl-d11)sulfamic acid, Cyclamate-d11, [2H11]Cyclohexylamidosulfuric acid, Cyclohexyl-d11-aminesulfonic acid, Cyclohexylsulfamic acid-d11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7 H,1-5H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(NS(=O)(=O)O)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)sulfamic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.305 |
| Formel vikt | 190.131 g/mol |
| Visa mer |