missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclandelate, LoGiCal

Produktkod. 30459602
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459602 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459602 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0497.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclandelate
CAS 456-59-7
Analyt- eller komponentnamn Cyclandelate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H24 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mandelic acid, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester (6CI,7CI,8CI), Cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, mandelate (8CI), 3,3,5-Trimethylcyclohexyl mandelate, 3,5,5-Trimethylcyclohexanol, mandelic acid ester, 3,5,5-Trimethylcyclohexyl amygdalate, 3,5,5-Trimethylcyclohexyl mandelate, Arto-Espasmol, BS 572, Capilan, Ciclospasmol, Clandilon, Cyclandelate, Cyclergine, Cyclobral, Cyclolyt, Cyclomandol, Cyclospasmol, Dilatan, Natil, Novodil, Perebral, Saiclate, Sancyclan, Sepyron, Spasmione, Spasmocyclon, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexanol alpha-phenyl-alpha-hydroxyacetate
InChI formel InChI=1S/C17H24O3/c1-12-9-14(11-17(2,3)10-12)20-16(19)15(18)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,18H,9-11H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)C(O)c2ccccc2
IUPAC-namn (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxy-2-phenylacetate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 276.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 276.1725 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.